Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-818-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?