Przejdź do
P6280
Pyridoxine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058008
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
200-386-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3632435
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mw 205.64 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
agriculture
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridoxine is a water-soluble vitamin that exists in six forms called, pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxamine 5′-phosphate, pyridoxine 5′-phosphate, and pyridoxal 5′-phosphate. 
Application
Pyridoxine hydrochloride has been used:
  • as a vitamin component in a chemically defined diet with balanced metal content for metal depletion studies
  • as a component of chemically defined medium (CDM) to culture Staphylococcus aureus WSPPA
  • as a vitamin to study the impact of protein expression and post-translational modifications specifically charge heterogeneity
Biochem/physiol Actions
Pyridoxine functions as an essential coenzyme for amino acid, carbohydrate, and lipid metabolism. Pyridoxine deficiency is associated with peripheral neuropathy, microcytic anemia, and electroencephalographic abnormalities. It is implicated in a wide range of biochemical reactions that affect cellular processes. Pyridoxine serves as an alternative to pyridoxal which can degrade in media.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4722BP458P9755
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
meets USP testing specifications
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxine hydrochloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?