Merck
P7771
Pyrimethamine
Synonim(y):
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
EC Number:
200-364-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
219864
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrimethamine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)