Merck
P9768
Phorbol 12,13,20-triacetate
powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1C(OC(C)=O)C2(OC(C)=O)C(C3C=C(COC(C)=O)CC4(O)C(C=C(C)C4=O)C13O)C2(C)C
InChI
1S/C26H34O9/c1-12-8-19-24(31,21(12)30)10-17(11-33-14(3)27)9-18-20-23(6,7)26(20,35-16(5)29)22(34-15(4)28)13(2)25(18,19)32/h8-9,13,18-20,22,31-32H,10-11H2,1-7H3/t13-,18+,19-,20-,22-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
LASMKIAVFGUYEG-SEYWVDNQSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)