Przejdź do
RAB1327
Ludzki test ELISA CD28
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CD28(940)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD28(940)
General description
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzkie CD28
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA070003SAB56000303SAB1405583
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone RM404, affinity purified immunoglobulin
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)