Przejdź do
SML0070
Salsalate
≥98% (HPLC), COX inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid, 2-Hydroxybenzoic acid 2-carboxyphenyl ester, disalicylic acid, salicyloxysalicylic acid, salicylsalicylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-027-4
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salsalate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
InChI key
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Salsalate was used to study the effect on palmitate-induced insulin resistance and hepatic steatosis in obese rats.
Biochem/physiol Actions
NSAID; Nonacetylated aspirin analog
Salsalate is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a nonacetylated salicylate with no more problems of gastrointestinal bleeding than placebo. It inhibits synthesis and release of prostaglandins through the inactivation of cyclooxygenase-1 (COX-1) and COX-2. Salsalate is currently being investigated as a treatment for Type 2 diabetes with possible use to prevent the disease in people at risk. It reduces blood glucose concentrations in patients with type 2 diabetes, as well as in insulin-resistant patients without diabetes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1609807PHR19411048255
Salsalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609807
Salsalate
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salsalate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)