Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20F3N7O5S
Masa cząsteczkowa:
587.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor.
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor. The molecule binds to, and inhibits COX2 with an IC50 of 0.19 μM, and a selectivity index of 443 for COX2 vs. COX1. Celecoxib-NBD fluorescently labels COX2-expressing HCA-7 colon cells, but not COX2-negative HCT116 cells.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?