Merck
SML1303
Olinone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3,4,5-Tetrahydro-5-(4’-acetamidobutyl)-1H-pyrido-[4,3-b]indol-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1 that facilitates the progression of primary oligodendrocyte progenitors toward a differentiated phenotype.
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)