Przejdź do
SML1390
Fexaramine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[3-[(Cyclohexylcarbonyl)[[4′-(dimethylamino)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]amino]phenyl]-2-propenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
2227,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2227,00 zł
Cena katalogowa2620,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(CN(C3=CC=CC(/C=C/C(OC)=O)=C3)C(C4CCCCC4)=O)C=C2
InChI
1S/C32H36N2O3/c1-33(2)29-19-17-27(18-20-29)26-15-12-25(13-16-26)23-34(32(36)28-9-5-4-6-10-28)30-11-7-8-24(22-30)14-21-31(35)37-3/h7-8,11-22,28H,4-6,9-10,23H2,1-3H3/b21-14+
InChI key
VLQTUNDJHLEFEQ-KGENOOAVSA-N
General description
Fexaramine belongs to the nuclear hormone receptor family.
Application
Fexaramine has been used to study its action on RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB ligand)-induced osteoclastogenesis in mouse model.
Biochem/physiol Actions
Fexaramine is a potent and selective agonist of the bile acid sensor farnesoid X receptor (FXR) in the gut with an EC50 of 25 nM and no activity found for other nuclear receptors. Fexaramine induces enteric fibroblast growth factor 15 (FGF15), causing alterations in bile acid composition without activating FXR target genes in the liver. In mouse studies, fexaramine enhanced thermogenesis and browning of white adipose tissue while reducing diet-induced weight gain, body-wide inflammation and hepatic glucose production. Fexaramine also improved insulin responsiveness.
Fexaramine is an agonist of the farnesoid X receptor (FXR).
Fexaramine might regulate lipid and glucose metabolism and can serve as a therapeutic target in the treatment of fatty liver disease, type 2 diabetes and obesity. Fexaramine might mediate cholesterol homeostasis and promotes osteoblast differentiation and suppresses differentiation of osteoclast.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)