Przejdź do
SML1796
Atazanavir
≥98% (HPLC), HIV protease inhibitor, powder
Synonim(y):
1,14-Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate, BMS-232632
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H52N6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
704.86
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Atazanavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -41 to -49°, c = 0.1 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N[C@H]([C@H](CN(CC1=CC=C(C2=NC=CC=C2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)O)CC3=CC=CC=C3)=O)OC
InChI
1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47)/t29-,30-,31+,32+/m0/s1
InChI key
AXRYRYVKAWYZBR-GASGPIRDSA-N
General description
Atazanavir inhibits the cleavage of gag and gag-pol polyproteins in human immunodeficiency virus. It is absorbed and metabolized by cytochrome P450 present in the liver. It has minimal side effects and has no effect on insulin sensitivity and serum lipid profile.
Biochem/physiol Actions
Atazanavir is an antiviral HIV protease inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002064SML2308PHR3002
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥95% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)