Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c[nH][c](cc1O)=O
InChI
1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
InChI key
ZPLQIPFOCGIIHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gimeracil (5-chloro-2, 4-dihydroxypyridine) is an orally active inhibitor against dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD), which degrades pyrimidine and the chemotherapeutic drug 5-fluorouracil (5FU). Gimeracil is shown to exhibit cancer-radiosensitizing efficacy in cultures in vitro (1 mM) and in mice in vivo (2.5-25 mg/kg, p.o.) in a DPYD-dependent manner via partial suppression of DNA repair by homologous recombination (HR).
Orally active dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD) inhibitor with cancer-radiosensitizing efficacy in vitro and in vivo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?