Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N2O4S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=CC=C(S([N-]C(CC)=O)(=O)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=NO1.[Na+]
InChI
1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor
Parecoxib sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. It is a water-soluble and injectable prodrug of valdecoxib.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?