Przejdź do
SML2276
TH-263
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(Phenylamino)sulfonyl]-N-(phenylmethyl)benzamide, N-Benzyl-4-(benzylsulfamoyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.43
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)S(NC2=CC=CC=C2)(=O)=O)NCC3=CC=CC=C3
Biochem/physiol Actions
Inactive analog control for the type III allosteric LIM-kinase (LIMK) inhibitors TH-251, TH-255 and TH-257.
TH263 is an inactive analog control for the type III allosteric LIM-kinase (LIMK) inhibitors TH-257, TH-255 and TH-251. For characterization details of the active probe, TH-257, please visit the TH-257 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
TH-257, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase TH-257, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
TH-236 is a negative control for TH-257, a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)