Przejdź do
SML3077
Teneligliptin hydrobromide hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-ylcarbonyl]thiazolidine, hydrobromide, hydrate, [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone, hydrobromide (1:x), hydrate (1:x), [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl](1,3-thiazolidin-3-yl)methanone, hydrobromide, hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N6OS · xHBr · yH2O
Masa cząsteczkowa:
426.58 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28 to -36°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to very dark gray
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2CCN(CC2)[C@@]3(CN[C@@H](C3)C(N4CSCC4)=O)[H])=C1)C5=CC=CC=C5.[xHBr].[yH2O]
Biochem/physiol Actions
Orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo.
Teneligliptin is an orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor (IC50 in nM = 0.889/hrDPP-IV,1.75/human plasma, 1.35/rat plasma; 700- and 1500-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9, respectively). Teneligliptin inhibits plasma DDP-IV activtiy (ED50 = 0.41mg/kg p.o. in Wistar rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in Zucker fa/fa rats in vivo (0.1-1 mg/kg p.o.).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)