Przejdź do
SML3155
Brincidofovir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Hexadecyloxy)propyl hydrogen ((S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yloxy)methylphosphonate, CMX 001, CMX001, Hexadecyloxypropyl-cidofovir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H52N3O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.69
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[P](=O)(OCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)CO[C@@H](CN1C=CC(=N)NC1=O)CO
InChI key
WXJFKKQWPMNTIM-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
Brincidofovir is an orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster.
Orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C587411338861133853
Cidofovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133853
Cidofovir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does it exists a monography for the product?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not tested according to any agency monograph. This material is not suitable for human or veterinary use.