Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C/C1=C\CC[C@](O2)(C)[C@@]2([H])[C@@H](OC([C@@H]3CN(C)C)=O)[C@@]3([H])CC1
InChI key
UJNSFDHVIBGEJZ-SQJADDCJSA-N
Biochem/physiol Actions
Dimethylaminoparthenolide (DMAPT) is a water-soluble analogue of parthenolide that exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activities. It directly binds to ribosomal protein L10 (RPL10) leading to decrease the expression of either p65 or IKKγ in varies pancreatic cancer cells. Dimethylaminoparthenolide radiosensitizes non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) by inhibition of the canonical NF-κB pathway.
Water-soluble analogue of parthenolide that exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activities
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?