Merck
SML3707
Prulifloxacin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-7-[4-[(Z)-2,3-Dihydroxy-2-butenyl]-1-piperazinyl]-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid cyclic carbonate, 6-Fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid, NM 441, NM441
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20FN3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1N4CCN(CC4)CC5=C(OC(=O)O5)C)N3C(SC3=C(C2=O)C(=O)O)C
InChI
1S/C21H20FN3O6S/c1-10-16(31-21(29)30-10)9-23-3-5-24(6-4-23)15-8-14-12(7-13(15)22)18(26)17(20(27)28)19-25(14)11(2)32-19/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
PWNMXPDKBYZCOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum antibiotic that potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV
Prulifloxacin is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic that potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Lact. - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)