Przejdź do zawartości
Merck

SML4088

VU533

≥98% (HPLC)

Synonim(y):

N-(4,7-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxamide, VU 533, VU-533

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22FN3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.55
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

color

white to beige

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)

storage temp.

2-8°C

SMILES string

O=C(C1CCN(S(=O)(C2=CC=C(C=C2)F)=O)CC1)NC3=NC4=C(C)C=CC(C)=C4S3

Biochem/physiol Actions

Allosteric site-targeting, reversible, potent and selective N-Acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D (NAPE-PLD) activator.
VU533 is a non-cytotoxic (up to 30 μM in murine RAW264.7 and human HepG2 cultures), reversible, potent and selective N-Acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D activator (mouse EC50/Emax = 0.30 μM/2.6-fold, human EC50/Emax = 0.2 μM/1.9-fold, using respective recombinant NAPE-PLD) that targets an allosteric site distinct from that of PE, DCA, or LEI-401, showing only little potency toward FAAH and sEH. VU533 enhances murine BMDMs efferocytosis (by 1.53-fold with 6h 10 μM pretreatment) by activating cellular NAPE-PLD activity (EC50/Emax = 2.5 μM/2.2-fold in RAW264.7 and 3.0 μM/1.6-fold in HepG2).
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Piktogramy

Exclamation mark

Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral

Klasa składowania

11 - Combustible Solids

Co się dzieje?

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów