Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10NO3·K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
N-Hydroxypipecolic acid (1-Hydroxy-2-piperidinecarboxylic acid) is a plant metabolite that plays a crucial role in the establishment of systemic acquired resistance (SAR) in plants. It works in tandem with the immune signal salicylic acid to orchestrate SAR establishment. In response to pathogen attack, N-Hydroxypipecolic acid (NHP) accumulates systemically in the plant foliage and induces SAR (systemic acquired resistance) to bacterial and oomycete infection. NHP (N-Hydroxypipecolic acid) induces de novo systemic accumulation of extracellular nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) [eNAD(P)] mainly through the production of reactive oxygen species (ROS) by respiratory burst oxidase homolog F (RBOHF).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?