Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19Cl2N3O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.32 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
JPH203 (KYT-0353; Nanvuranlat) selectively inhibits L-type amino acid transporter LAT1-dependent L-leucine uptake and growth in HT-29 (IC50/GI50 = 0.06/4.1 μM) and human LAT1-expressing S2 murine renal proximal tubule cell cultures (IC50/GI50 = 0.14/16.4 μM), but not human LAT2-expressing S2 cells (IC50 >10, GI50 >1000 μM). When administered via intravenous injection, JPH203 effectively inhibits HT-29-derived tumor growth in mice in vivo (6.3-25 mg/kg via daily i.v. from d0 to d13).
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?