Przejdź do zawartości
Merck

SML4226

MK-8719

≥98% (HPLC), powder, O-GlcNAcase inhibitor

Synonim(y):

(3aR,5S,6S,7R,7aR)-5-(Difluoromethyl)-2-(ethylamino)-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol, MK 8719, MK8719

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14F2N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.28
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

color

white to beige

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear

storage temp.

-10 to -25°C

SMILES string

O[C@@H]1[C@]2([H])[C@](SC(NCC)=N2)([H])O[C@@H]([C@H]1O)C(F)F

Application

MK-8719 may be used in enzyme and cell-based assays to analyze its inhibitory effects on O-GlcNAcase activity and to assess its binding kinetics via surface plasmon resonance.

Biochem/physiol Actions

MK-8719 is an orally available, brain-penetrant, potent and selective O-GlcNAcase (OGA) inhibitor (Ki in nM = 7.9/human, 9.7/rat, 12.1/dog, 9.7/mouse) that upregulates O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) levels both in cultures (EC50 = 52.7 nM in rat PC-12 cells) and in vivo (fold increase = 3.2 in brain and 2.2 in PBMC 8h post 10 mg/kg p.o. in rats). Chronic MK-8719 treatment ameliorates brain atrophy in human mutant tau (P301L) expressing rTg4510 mice (100 mg/kg b.i.d. p.o. from 8 to 32 weeks of age).
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Piktogramy

Exclamation mark

Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral

Klasa składowania

11 - Combustible Solids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów