Merck
SML4317
Strigolactone GR24
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(3E,​3aR,​8bS)​-​rel-3-​[[[(2R)​-​2,​5-​Dihydro-​4-​methyl-​5-​oxo-​2-​furanyl]​oxy]​methylene]​-​3,​3a,​4,​8b-​tetrahydro-2H-​indeno[1,​2-​b]​furan-​2-​one, [3E(R*),3aα,8bα]-(±)-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one, GR24, GR 24
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Strigolactone GR24 is potent synthetic agonist of the strigolactone receptor that stimulates and regulates shoot branching. Strigolactone GR24 activates SIRT1 without activating AMPK, enhances insulin signaling, glucose uptake, GLUT4 translocation and mitochondrial biogenesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)