Merck
SML4353
JNJ-9350
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
JNJ 9350, JNJ9350, N- (3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)-5, 7-diphenylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.48
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-9350 is a potent and selective spermine oxidase (SMOX) inhibitor (IC50 = 10 nM/SMOX, 739 nM/PAOX) that exhibits 20-times higher cellular SMOX engagement efficacy than MDL72527 (IC50 = 1.2 µM vs 23.7 µM by celluar thermal shift assay using A549 cells).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)