Merck
SML4482
AF64394
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
N-[[4-Chloro-2-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-phenyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.87
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AF64394 is a potent and selective inverse agonist for the G protein-coupled receptor GPR3 (IC50 = 0.5 µM GPR3, 7.9 µM GPR6 and 12 µM GPR12) that potently inhibits cAMP accumulation in HEK293 cells. It appears that AF64394 binds to the transmembrane dimer interface and functions as a negative allosteric modulator (NAM) specifically targeting dimeric GPR3.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)