Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
assay
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
color
colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Application
- in the rehydration of sputum cytospin samples for immunocytochemical analysis
- in the incubation of spinal cords sections prior to nucleoside diphosphatase assay
- as a component of alkaline phosphate (AP) staining for embryonic stem cells
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description BioUltra, ≥99.5% (NT) |
| assay ≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration) | assay ≥99.5% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystalline powder | form powder or crystals |
| solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| color colorless | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® maleate
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?