Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-432-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C19H18N2O2/c20-18(11-13-5-9-17(22)10-6-13)19(23)21-16-8-7-14-3-1-2-4-15(14)12-16/h1-10,12,18,22H,11,20H2,(H,21,23)/t18-/m0/s1
InChI key
BZBYYTSHGRKCJJ-SFHVURJKSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?