Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł 2975,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(N)=O
InChI
1S/C145H240N44O48S2/c1-65(2)45-86(175-139(232)110(70(11)12)183-136(229)99-63-239-238-62-79(148)117(210)178-96(59-191)134(227)174-92(52-104(151)202)131(224)172-90(49-69(9)10)129(222)180-98(61-193)135(228)187-114(74(16)197)142(235)181-99)118(211)158-55-106(204)162-80(25-18-20-40-146)120(213)169-89(48-68(7)8)128(221)179-97(60-192)133(226)167-83(34-37-102(149)200)122(215)165-85(36-39-109(207)208)123(216)171-88(47-67(5)6)127(220)173-91(51-77-54-156-64-161-77)130(223)164-81(26-19-21-41-147)121(214)170-87(46-66(3)4)126(219)166-84(35-38-103(150)201)125(218)186-113(73(15)196)141(234)177-94(50-76-30-32-78(199)33-31-76)143(236)189-44-24-29-101(189)137(230)168-82(27-22-42-157-145(154)155)124(217)185-112(72(14)195)140(233)176-93(53-105(152)203)132(225)184-111(71(13)194)138(231)160-56-107(205)163-95(58-190)119(212)159-57-108(206)182-115(75(17)198)144(237)188-43-23-28-100(188)116(153)209/h30-33,54,64-75,79-101,110-115,190-199H,18-29,34-53,55-63,146-148H2,1-17H3,(H2,149,200)(H2,150,201)(H2,151,202)(H2,152,203)(H2,153,209)(H,156,161)(H,158,211)(H,159,212)(H,160,231)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,223)(H,165,215)(H,166,219)(H,167,226)(H,168,230)(H,169,213)(H,170,214)(H,171,216)(H,172,224)(H,173,220)(H,174,227)(H,175,232)(H,176,233)(H,177,234)(H,178,210)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,235)(H,182,206)(H,183,229)(H,184,225)(H,185,217)(H,186,218)(H,187,228)(H,207,208)(H4,154,155,157)/t71-,72-,73-,74-,75-,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,92+,93+,94+,95+,96+,97+,98+,99+,100+,101+,110+,111+,112+,113+,114+,115+/m1/s1
InChI key
BBBFJLBPOGFECG-VJVYQDLKSA-N
Gene Information
human ... CALCR(799)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form lyophilized | form - | form - |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcitonin salmon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?