Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł 3247,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3247,00 zł
Cena katalogowa3820,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Tetanus toxin C fragment from Clostridium tetani,
mol wt
apparent mol wt 47 kDa
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description The C-terminal binding portion of the heavy chain of tetanus toxin. | description - | description Tetanus toxin is produced by Clostridium tetani. Composed of a 100 kDa heavy and a 50 kDa light chain joined by a single interchain disulfide bond. |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility sterile distilled water: soluble | solubility H2O: soluble | solubility soluble (Please refer to the vial label for lot-specific reconstitution volume.) |
| color white | color - | color - | color - |
| mol wt apparent mol wt 47 kDa | mol wt - | mol wt 150 kDa (heavy chain (100 kDa) and a light chain (50 kDa) connected through an interchain disulfide bond) | mol wt - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?