Merck
T4687
Thimerosal
meets USP testing specifications
Synonim(y):
2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercury-([o-carboxyphenyl]thio)ethyl sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.81
EC Number:
200-210-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (Organic)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Hg: ≤0.70% (ions)
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Thimerosal is a sulfhydryl (thiol) oxidizing reagent capable of inhibiting a wide range of sulfhydryl-dependent enzymes and proteins such as PI3-kinase-dependent methionine synthase, glutamate transport receptors, and Na++K+ dependent ATPases.
Other Notes
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. Sales of thimerosal will be restricted for approved applications only.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thimerosal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)