Merck
TMO235306
Nunc® Pierceble Sealing Tape
polyethylene silicone, non-sterile, case of 100 ea
Synonim(y):
folia samoprzylepna, taśma klejąca
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32160701
Manufacturer/tradename:
Nunc 235306
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 100 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
Nunc 235306
General description
Taśmy uszczelniające Nunc firmy Thermo Scientific minimalizują parowanie i chronią próbki przed zanieczyszczeniem i rozlaniem. Te samoprzylepne uszczelki są idealne do wszystkich zastosowań związanych z testami. Produkty Nunc Life Science oferują niezawodność i powtarzalne wyniki, a także są wspierane przez wiodące w branży standardy jakości i certyfikaty.
Application
  • PCR, storage in 96-well plates.
Features and Benefits
  • Adhesive seals effectively seal all microplate formats.
  • Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure.
  • Acrylic material.
  • Not autoclavable.
  • Non sterile
  • Temperature range -80°C to +120°C
  • .
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)