Merck
Strona głównaProduktySprzęt laboratoryjnyFolie i taśmy uszczelniające
Folie i taśmy uszczelniające
Folie, taśmy i folie uszczelniające są podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi powszechnymi w większości mokrych laboratoriów. Folie uszczelniające są przeznaczone do ochrony przed utlenianiem, parowaniem i zanieczyszczeniem krzyżowym w kulturach komórkowych podczas przetwarzania, przechowywania i transportu. Folie są wykorzystywane na wiele sposobów, takich jak przykrywanie pojemników laboratoryjnych i tworzenie naczyń lub łodzi wagowych, podczas gdy taśmy i etykiety są używane do pakowania i etykietowania. Oferujemy szeroką gamę folii uszczelniających, folii i taśm do prac badawczych lub klinicznych od najlepszych marek w branży, w tym Duraseal™Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal®, i wiele innych. 
Czytaj więcej o
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 209
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 209
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Folie uszczelniające
Folie uszczelniające są używane do różnych zastosowań, w tym do ogólnej inkubacji, hodowli komórkowej, wielodołkowych płytek PCR i przechowywania. Nasze kompleksowe portfolio pozwala wybierać spośród różnych rodzajów folii uszczelniających o właściwościach takich jak zgrzewalność, przebijalność, niecytotoksyczność, sterylność lub kompatybilność z polipropylenem (PP), polietylenem (PE) i polistyrenem (PS), najlepiej dostosowanych do danego zastosowania.
  • SealMate™ system zapewniający wygodną metodę uszczelniania mikropłytek za pomocą folii samoprzylepnych. Dostępny w wersji sterylnej i niesterylnej.
  • Łatwo przekłuwalny polietylen o grubości 70 µm z klejem akrylowym, Folie uszczelniająceEZ-Pierce™ umożliwiają bezpośrednie odzyskiwanie próbek za pomocą pipet jedno- lub wielokanałowych oraz sond zrobotyzowanych.
  • Folie ThermalSeal RT™ i RT2RR™ to połączenie optycznie przezroczystej folii poliestrowej z mocnym, ultra gładkim, nieabsorbującym, niefluorescencyjnym klejem klasy medycznej, zapewniającym doskonałą wydajność w zastosowaniach PCR w czasie rzeczywistym.
  • Folia uszczelniająca ThermalSeal RTS™ to poliolefina z obojętnym, zamkniętym klejem silikonowym. Są optycznie przezroczyste, z niską autofluorescencją i są szczególnie odpowiednie do qPCR w czasie rzeczywistym, przechowywania i krystalizacji białek.
  • Folia termozgrzewalna ClearASeal Peel™ jest dostępna jako przezroczysta folia o dobrej przejrzystości optycznej i kompatybilności z płytkami PP, PE, PS i cyklicznymi kopolimerami olefin (COC) odpowiednimi do qPCR.
  • Folia termozgrzewalna Gas PermASeal™ najlepiej nadaje się do przechowywania nasion rolniczych, owadów i kultur komórkowych, a także do krótkotrwałej inkubacji.
  • Petri-Seal™ samoprzylepna folia uszczelniająca to wodoodporna, chemicznie odporna taśma uszczelniająca zaprojektowana specjalnie do uszczelniania (zakrywania) szalek Petriego i płytek wielodołkowych, a tym samym zmniejszania parowania i ryzyka zanieczyszczenia.
  • Laboratoryjna folia stretch DuraSeal™ to uniwersalna, przezroczysta folia na bazie polietylenu, odporna na ciepło i rozdarcia, która tworzy hermetyczną barierę po owinięciu wokół szklanych naczyń i pojemników. Oferujemy pełną gamę specjalistycznych uszczelek do płytek Excel Scientific. Niniejszy przewodnik wyboru poprowadzi Cię do najbardziej odpowiedniej opcji dla Twojego zastosowania.
Folie
Wybieraj z naszej szerokiej oferty folii, dostępnych w różnych formatach, w tym sterylnych, zgrzewalnych, przebijanych i wstępnie przyciętych do konkretnych zastosowań w laboratorium badawczym. Oferujemy folię aluminiową, która z łatwością przykrywa naczynia laboratoryjne i tworzy niedrogie wkładki do blatów, szuflad i tac, ułatwiając czyszczenie w przypadku rozlania lub zanieczyszczenia. Nasza folia aluminiowa Mini Bin™ została zaprojektowana z myślą o łatwym użyciu i minimalnej ilości odpadów, ponieważ można łatwo tworzyć kawałki folii o niestandardowych rozmiarach, które są idealne do autoklawowania, zamrażania, inkubacji, ochrony naczyń laboratoryjnych, wykładania, uszczelniania i ogólnego przechowywania. Folia termozgrzewalna ThermASeal Foil™ to sterylny, nieprzebijalny laminat foliowy, który może być używany do zastosowań PCR, w szczególności z termocyklerami wodnymi, do długotrwałego przechowywania rozpuszczalników i innych substancji organicznych (w tym kwasów i zasad). Do przechowywania i wysyłki próbek PCR i innych związków dostarczamy dwa warianty produktów zgrzewalnych, PierceASeal Foil™ (przebijalny laminat foliowy) i PeelASeal Foil™ (nieprzebijalna plomba). Nasze Scienceware® Super-Polyfoil™ posiada specjalną termoplastyczną warstwę poliestrową, która blokuje powstawanie otworów spowodowanych autoklawowaniem, inkubacją i chemicznymi zastosowaniami laboratoryjnymi. Aby zaoszczędzić cenny czas, oferujemy wstępnie przycięte, aseptyczne, wolne od RNazy i DNazy Speedy-Foil®, która spełnia wymagania FDA dotyczące bezpośredniego kontaktu z farmaceutykami i może być używana do przykrywania zwykłych pojemników laboratoryjnych.
  • AluminaSeal™, przekłuwalna, niecytotoksyczna i sterylna folia aluminiowa jest idealna do przechowywania PCR, inkubacji i ochrony próbek wrażliwych na światło.
  • Folia termozgrzewalna PeelASeal Foil™ może być używana do płytek PP, aplikacji PCR i krótkotrwałego przechowywania.
  • Bezpośrednie pobieranie próbek za pomocą końcówek pipet i sond zrobotyzowanych jest możliwe dzięki folii aluminiowej eXTReme™ FoilSeal™.
Taśmy do pakowania, etykietowania i sterylizacji
Możesz teraz wybierać z naszej szerokiej gamy taśm używanych do etykietowania, izolacji i sterylizacji w zastosowaniach laboratoryjnych. Na naszej samoprzylepnej taśmie do etykietowania ogólnego przeznaczenia można pisać długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym i pozostaje ona skuteczna w temperaturach od -23 °C do +121 °C. Oferujemy również silikonowe taśmy izolacyjne chroniące przed wilgocią, ciepłem i zimnem, nawet w ekstremalnych temperaturach od -65 °C do 260 °C. Ponadto nasza taśma wskaźnikowa do autoklawów, Sigmaware™, daje pozytywne wskazanie sterylności po 15 minutach ekspozycji w temperaturze 121 °C w autoklawie parowym.