Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccc(O)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3
InChI key
RRZWAMPDGRWRPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Minor CYP3A4 metabolite od (S)-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
4-Hydroxywarfarin is soluble in methanol and DMSO.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?