Merck
UC211
7-Hydroxywarfarin
Synonim(y):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4,7-dihydrocoumarin, 4-7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
220 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC(C1=C(O)C(C=CC(O)=C2)=C2OC1=O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
InChI key
SKFYEJMLNMTTJA-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxywarfarin can be used for the metabolic assays of (S)-warfarin.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 metabolite of (S)-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
7-Hydroxywarfarin is soluble in DMSO.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)