Przejdź do
V3765
VU0255035 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CID24768606, ML012, N-(3-oxo-3-(4-(pyridine-4-yl)piperazin-1-yl)propyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-sulfonamide hydrate, N-[3-oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N6O3S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.52 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O=C(CCNS(=O)(=O)c1cccc2nsnc12)N3CCN(CC3)c4ccncc4
InChI
1S/C18H20N6O3S2.H2O/c25-17(24-12-10-23(11-13-24)14-4-7-19-8-5-14)6-9-20-29(26,27)16-3-1-2-15-18(16)22-28-21-15;/h1-5,7-8,20H,6,9-13H2;1H2
InChI key
NURHGMDBQMBSQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0255035 is the first highly selective antagonist at the orthosteric site of the M1 receptor (75-fold selective for M1 relative to other muscarininc subtypes and devoid of activity at other GPCRs, ion channels, transporters and kinases).
VU0255035 is the first highly selective antagonist at the orthosteric site of the M1 receptor (75-fold selective for M1 relative to other muscarininc subtypes and devoid of activity at other GPCRs, ion channels, transporters and kinases). There are no highly selective M1 muscarinic receptor antagonists. The existing non-selective drugs do not permit direct evaluation of the role of M1 receptors in CNS fucntions and do not premit therapeutic targeting of M1 receptors in various disease states in which M1 receptors are implicated (epilepsy, Parkinson′s disease, attention and cognitive disorders, dystonia, etc).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)