Merck
04437
Dimethenamid
reference material
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.79
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8143313
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethenamid
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)