Merck
48622
Chloromethane solution
200 μg/mL in methanol, analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloromethane is one of the most abundant halocarbons present in the atmosphere, which can mostly originate from natural sources. It can be formed via reaction between chlorine gas and methane on heating or exposure to light.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloromethane solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)