Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description 98% |
| application(s) cosmetics | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?