Merck
D7220LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D7220
Calibration Set A
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Other Notes
Kit Contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS030, LMPS040; 100 mL ea.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)