Przejdź do
ERMBF445A
DP23211 Kukurydza (pusta)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy numer produktu:
ERMBF445A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMBF445BERMBF439CERMBC716
description
-
description
-
description
ERM®, certified reference material, 0.1% DP-004114-3
description
ERM®, certified reference material
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)