Merck
IP497KRSUA
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 497
Calibration Set A
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
38190401
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Other Notes
Set A
Blank, 0.0050 % (50ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)