Przejdź do
1034771
USP
Anagrelid Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl 2-amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazolineacetate monohydrobromide, Ethyl 2-(5,6-dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13Cl2N3O2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.07
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anagrelide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Clc1c2c(ccc1Cl)NC(=[N+H2])N(C2)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H
InChI key
UIACKXKZPDPMBY-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Anagrelide Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Anagrelide Capsules.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR354710347501034749
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
anagrelide
API family
-
API family
anagrelide
API family
anagrelide
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anagrelid Związek pokrewny C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)