Merck
1043149
USP
Stearynian askorbylu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Ascorbic acid 6-stearate, 6-O-Stearyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl 6-octadecanoate, Ascorbyl stearate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H42O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.59
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
InChI
1S/C24H42O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(26)30-18-19(25)23-21(27)22(28)24(29)31-23/h19,23,25,28-29H,2-18H2,1H3
InChI key
NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)