Merck
1210218
USP
Dimethyl fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dimethyl Fumarate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
774590
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl fumarate
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
624-49-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)