Merck
1445462
USP
Mometasone Furoate Related Compound C
Synonim(y):
(21-Chloro-16a-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl furan-2-carboxylate)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.97
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)