Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxiconazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9Cl2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(15-17)6-16-4-3-14-7-16/h1-5,7,17H,6H2/b15-11+
InChI key
WDFDJSRQMAZXEJ-RVDMUPIBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Oxiconazole Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak azotan oksykonazolu.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?