Przejdź do zawartości
Merck

1800057

USP

[Met(O)4]-Cosyntropin

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C136H210N40O32S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2949.44
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

USP Analytical Reference Materials (ARMs)

agency

USP

form

powder

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

storage temp.

−20°C

SMILES string

O=C(O)CCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CO)CC1=CC=C(O)C=C1)CO)CCS(=O)C)C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N4CCCC4C(=O)O)CC5=CC=C(O)C=C5)C(C)C)CCCCN)C(C)C)CCCNC(=N)N)CCCNC(=N)N)CCCCN)CCCCN)C(C)C)CCCCN)CC6=CNC=7C=CC=CC76)CCCNC(=N)N)CC=8C=CC=CC8)CC9=CN=CN9

InChI

InChI=1S/C136H210N40O32S/c1-75(2)109(127(200)154-71-106(181)156-88(31-13-17-52-137)114(187)158-89(32-14-18-53-138)115(188)159-91(35-21-56-149-134(142)143)116(189)164-96(37-23-58-151-136(146)147)131(204)175-60-25-39-104(175)126(199)173-111(77(5)6)128(201)163-90(33-15-19-54-139)120(193)171-110(76(3)4)129(202)169-101(65-80-43-47-84(180)48-44-80)132(205)176-61-26-40-105(176)133(206)207)172-125(198)103-38-24-59-174(103)130(203)95(34-16-20-55-140)157-107(182)70-153-113(186)99(66-81-68-152-87-30-12-11-29-85(81)87)167-117(190)92(36-22-57-150-135(144)145)160-121(194)98(63-78-27-9-8-10-28-78)166-123(196)100(67-82-69-148-74-155-82)168-118(191)93(49-50-108(183)184)161-119(192)94(51-62-209(7)208)162-124(197)102(73-178)170-122(195)97(165-112(185)86(141)72-177)64-79-41-45-83(179)46-42-79/h8-12,27-30,41-48,68-69,74-77,86,88-105,109-111,152,177-180H,13-26,31-40,49-67,70-73,137-141H2,1-7H3,(H,148,155)(H,153,186)(H,154,200)(H,156,181)(H,157,182)(H,158,187)(H,159,188)(H,160,194)(H,161,192)(H,162,197)(H,163,201)(H,164,189)(H,165,185)(H,166,196)(H,167,190)(H,168,191)(H,169,202)(H,170,195)(H,171,193)(H,172,198)(H,173,199)(H,183,184)(H,206,207)(H4,142,143,149)(H4,144,145,150)(H4,146,147,151)/t86-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,109-,110-,111-,209?/m0/s1

InChI key

PTFDGUROLNJUDO-YRGMGPIGSA-N

General description

Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

11 - Combustible Solids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów