Przejdź do
V800296
Petroleum ether
LR, bp 40-60 °C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Grade:
LR
Bp:
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
Vapor pressure:
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
LR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
product line
Vetec™
form
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petroleum ether
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8032-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)