Przejdź do zawartości
V900396
Histamine
Vetec, reagent grade, ≥97%
Synonim(y):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.15
EC Number:
200-100-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2012
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥97%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; H1 activation mobilizes Ca2+; H2 activation stimulates adenylate cyclase activity in neurons; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)