Merck
V900535
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
2-Piperazinoethanol, Piperazine-1-ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
EC Number:
203-142-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
104361
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
246 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
InChI key
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)