Merck
V900644
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
EC Number:
221-244-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
103390
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
InChI key
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)